Få mere at vide
Thermo Scientific™ ActivX™ Desthiobiotin-GTP-probe
Artikelnummer. 11852134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
16 x 12,9μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11852134 16 x 12,9μ g Pakke med 16
1 options
Artikelnummer. 11852134 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 DKK
    2775.30 DKK / Pakke med 16
    Spare 414.70 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
ActivX™ prober er blevet designet til selektivt at mærke og berige GTPaser gennem binding af deres respektive aktive steder med mærket GTP for at muliggøre vurdering af enzymaktivitet. Desthiobiotin-GTP kan selektivt berige, identificere og profilere målenzymklasser i prøver.
ActivX™ Desthiobiotin-GTP-prober indeholder et modificeret biotin bundet til nukleotidet med en labil acylphosphatbinding. ActivX aktiv-site berigelsesprober er fordelagtige til bestemmelse af aktive enzymniveauer gennem anvendelse af analog-mærkede prober for at tillade profilering af både inaktive og aktive enzymer. De ActivX prober beriger kun selektivt de enzymer, der er funktionelt aktive og biologisk relevante på mærkningstidspunktet. Med selektiv berigelse kan man identificere og profilere målenzymklasser på tværs af prøver eller kan vurdere specificiteten og affiniteten af enzyminhibitorer.
Efter fjernelse af GTP- eller GDP-nukleotider fra enzymer kan desthiobiotin-GTP-proben anvendes til kovalent at modificere konserverede lysinrester i GTPase-nukleotidbindingsstedet. Desthiobiotin-GTP kan selektivt berige, identificere og profilere målenzymklasser i prøver. Præ-inkubation af prøver med småmolekylære inhibitorer, der konkurrerer med prober på det aktive sted, kan bruges til at bestemme inhibitorbindingsaffinitet og målspecificitet. De ActivX Desthiobiotin-GTP-probe mærker kovalent det aktive sted for GTPaser og GTPase-underenheder af G-proteinkoblede receptorer.
Ansøgninger af ActivX Desthiobiotin-GTP-sonde:
•Bred berigelse af GTP-bindende proteiner fra væv, celler og subcellulære proteomer
• Berigelse af enzymer baseret på funktion
• Profilering af snesevis til hundredvis af inhibitor-mål
Vurdering af aktiv-sted-mærkning med desthiobioin-prober kan udføres ved enten Western blot eller massespektrometri (MS). Til Western blot-arbejdsgangen beriges desthiobiotin-mærkede proteiner til SDS-PAGE-analyse og efterfølgende påvisning med specifikke antistoffer. Til MS-arbejdsgangen reduceres desthiobiotin-mærkede proteiner, alkyleres og fordøjes enzymatisk til peptider. Kun de desthiobiotin-mærkede peptider med aktivt sted beriges til analyse med LC-MS/MS. Begge arbejdsgange kan bruges til at bestemme inhibitor-målbinding, men kun MS-arbejdsgangen kan identificere globale inhibitor-mål og off-targets.
Disse produkter er underlagt en etiketlicens med begrænset brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ActivX Desthiobiotin-GTP-probe
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 80 °C
Assay Proteinkvantificeringsassay
Detektionsmetode Kemiluminescens, massespektrometri, Western Blot
Substrattype GTPase substrat
Produktlinje ActivX
Mængde 16 x 12,9μ g
Til brug med (applikation) Pull-Down
Mål Kinaser (flere), fosfodiesteraser, ATPaser, GTPaser, fosfataser
Type Mærket nukleotidprobe
Etiket eller farvestof Biotin og andre haptener
Format Rør, Spin-søjle