Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit
Artikelnummer. 10107443 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10107443
Brand: Thermo Scientific™ 21516
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indfang og affinitetsrens bindingspartnere af GST-mærkede fusionsproteiner nemt med disse glutathion (GSH) agaroseperler og komplet reagenssæt.
Rens proteininteraktionskomplekser, der involverer praktisk talt ethvert brugerleveret GST-mærket fusionsprotein med Thermo Scientific™ Pierce GST Protein Interaction Pull-Down Kit.
De GST Protein Interaction Pull-Down Kit indeholder de nødvendige komponenter til at fange og oprense proteiner, der interagerer med rekombinante proteiner, der indeholder en glutathion S-transferase (GST ) fusionsmærke. Du leverer det mærkede fusionsprotein (lokkemad) og celler, der udtrykker det formodede proteininteraktionsmål (bytte), og pull-down-sættet leverer alt andet: cellelysebuffer, mikrocentrifuge-spinkolonner, glutathionaffinitetsharpiks (agarosekugler), optimerede bindings- og elueringsbuffere og en detaljeret protokol. Dette sæt er designet til at lære metoden til førstegangsbrugere og for at øge brugervenlighed, bekvemmelighed og reproducerbarhed for erfarne forskere.
Højdepunkter:
  • GST nedtræk– renser proteininteraktorer af ethvert GST-mærket fusionsprotein
  • Komplet sæt– giver alle komponenter og detaljeret protokol til oprensning af protein:protein-interaktioner
  • Der er ikke behov for specialudstyr– bruger almindeligt laboratorieudstyr og reagenser (f.eks. mikrocentrifuge)
  • Bekvem– mikrocentrifugesøjler letter enkel og effektiv manipulation af glutathionagaroseperler, herunder enkel behandling af flere prøver
  • Fleksibel– instruktionerne omfatter protokoller for agn- og bytteproteiner fra forskellige kilder
Inkluderer:
Glutathion agarose harpiks, lysis buffer, TBS pakke, glutathion til eluering, mikrocentrifugesøjler og opsamlingsrør
Anbefalet til:
Opdag en ny protein:protein-interaktion fra et cellelysat; Bekræft en formodet interaktion fra et cellelysat eller med et tidligere oprenset protein; Ekstraher protein:protein-interaktionsinformation fra in vitro-transskriptions-/translationslysater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 750 μL
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Formulering Slurry: 50 %
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Mindst 25 pull-down-reaktioner, der hver bruger 25μ L harpiks
• Glutathion agarose, 750μ L
• Pull-Down Lysis Buffer, 250 ml
• Glutathion, 1 g
• TBS Pakke (gør 500 ml), 1 pakning
• Pierce Spin-søjler og tilbehør, 27 søjler
• Mikrocentrifugeopsamlingsrør, 100 rør. Opbevar
Pierce
Lysis Buffer ved stuetemperatur ved modtagelsen. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C.
Assay Affinitetsrensning
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
Produktlinje Pierce
Mængde 25 reaktionssæt
Til brug med (applikation) Pull-Down (tag-baseret)
Mål Ikke målspecifik
Type Pull-Down Kit
Tilstrækkelig til 25 reaktioner
Format Sæt