Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ GPCR-ekstraktions- og stabiliseringsreagens
Artikelnummer. 16585651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
16585651 100 mL
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 16585651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A43436
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Muliggør effektiv ekstraktion og stabilisering af G-koblede proteinreceptorer (GPCR'er) og andre membranassocierede proteiner fra dyrkede pattedyrsceller eller væv, samtidig med at langsigtet receptorintegritet bevares
  • Thermo Scientific GPCR-ekstraktions- og stabiliseringsreagens muliggør effektiv ekstraktion og stabilisering af G-koblede proteinreceptorer (GPCR'er) og andre membranassocierede proteiner fra dyrkede pattedyrsceller eller -væv, samtidig med at receptorintegriteten på længere sigt bevares.
  • Brugervenlig alt-i-—én-formulering til at udtrække og stabilisere GPCR'er på én time
  • GPCR-—konservering stabiliserer receptoren i en detergentmicelle for at sikre receptorfunktionen
  • Optimeret —formulering og procedure giver skånsom, men effektiv ekstraktion af GPCR'er fra plasmamembranen
  • Kompatibelt —lysat er direkte kompatibelt med downstream-applikationer, herunder western blotting, immunpræcipitation og receptorligandbindingsassays
  • GPCR-ekstraktions- og stabiliseringsreagens er enkel at bruge. Prøven høstes først, vaskes og pelleteres. Receptoren ekstraheres derefter under anvendelse af reagenset, efterfulgt af centrifugering. Det resulterende helcellelysat indeholder solubiliserede og stabiliserede receptorer. Reagenset er blevet testet til brug med endogene og overudtrykte GPCR'er, og receptorfunktionen er blevet verificeret ved receptorligandbindingsassays.
  • GPCR'er er en stor familie af receptorer med syv transmembrane domæner, der spiller en nøglerolle i transmission af signaler over cellemembranen. De er effektive lægemiddelmål for genetiske og immunsystemlidelser og tjener som potentielle biomarkører og terapeutiske mål for kræftbehandling. En af de store udfordringer i GPCR-forskning er evnen til effektivt at udtrække receptoren fra membranen uden at kompromittere proteinets strukturelle og funktionelle integritet.
  • GPCR-ekstraktions- og stabiliseringsreagens indkapsler receptoren i en detergentmicelle, der er optimeret til at sikre receptorfunktion i op til en uge, når den opbevares ved 4 °C og en måned, når den opbevares ved -20 °C efter ekstraktion, hvilket giver mere fleksibilitet til receptoranalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mL
Format Liquid
Produkttype Reagent
Volumen (metrisk) 100 mL
Indhold og opbevaring Store in refrigerator (2–8°C).
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produktlinje Pierce