Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gede anti-mus IgG antistof belagte plader, klar, 96-brønd
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Antistofbelagte plader er ideelle til bindingsassays, når tilgængelige antistoffer er i lave mængder, eller de denaturerer og bliver inaktive ved direkte adsorption til polystyrenplader.
Disse plader er præcoated med gede-anti-mus (GAM) eller gede-anti-kanin (GAR) IgG polyklonale antistoffer, hvilket gør det muligt at fange assayspecifikke antistoffer selv fra urene proteinprøver. Pladerne leveres præblokerede og klar til brug. Pierce Secondary Antibody Coated Plates kan bruges til direkte, indirekte, kompetitive eller sandwich-assays og fås i klar til kolorimetriske assays, hvid til kemiluminescerende assays og sort til fluorescerende assays.
Højdepunkter:
- Forhindrer antistofdenaturering forårsaget af direkte binding
- I modsætning til protein A eller G binder disse sig kun til målarter
- Antistofbindingskapacitet er højere end direkte adsorption
- Forblokeret for at reducere uspecifik binding
- Billigere end Protein A eller G plader
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standardkapacitet, affinitet |
| Indhold og opbevaring | Bemærk: Plader aktiveres til 100μ L og leveres forblokeret med SuperBlock™ Blokerende buffer. Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose og opbevares tørret ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Emballage | 5 plade |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Detektionsplade, immunoassay, ELISA |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |