Få mere at vide
Thermo Scientific™ GMBS (N-γ -maleimidobutyryl-oxysuccinimidester)
Artikelnummer. 10772915 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10772915 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10772915 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22309
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne korte tværbinder sammensat af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en alifatisk 6-atom (7,3A) spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce GMBS er en amin-til-sulfhydryl tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid reaktive grupper i modsatte ender af en kort afstandsarm (7.3)Å s).
Højdepunkter:
  • Mindre immunogen end SMCC
  • Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt GMBS
Molekylvægt (g/mol) 280.23
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 7,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GMBS (N-
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester