Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein-farvningssæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Staining Kit er et praktisk, hurtigt og følsomt kit til farvning af glycosylerede proteiner i polyacrylamidgeler ved hjælp af periodic acid-Schiff (PAS) metoden.
Højdepunkter:
Specifikt for glykoproteiner– periodic acid-Schiff (PAS) metode detekterer specifikt glycosylerede proteiner med sialinsyre og andre oxiderbare kulhydratgrupper
Optimeret protokol– den traditionelle tre-reagensmetode er blevet strømlinet for at opnå optimal farvning på mindre end to timer (halvdelen af den tid, der kræves for andre farvningsmetoder)
Kolorimetrisk– glykoproteiner detekteres som magenta bånd mod en svag lyserød eller farveløs gelbaggrund
Kvalitativ farvning– detektionsgrænsen afhænger af omfanget af glycosylering og proteinstørrelse og -overflod; detekterer 0,625 ng avidin og 0,16 g peberrodsperoxidase pr. bånd
Betjeningselementer inkluderet– komplet sæt inkluderer positive og negative kontrolproteiner (henholdsvis HRP og STI).
Geler og membraner– effektiv til brug med polyacrylamid minigeler eller nitrocellulosemembraner
Inkluderer:
Tre reagenser i 250 ml flasker (1 opløsning og 2 tørre pulvere, hvortil der skal tilsættes vand), plus to hætteglas med frysetørrede proteiner (1 mg hver)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 10 minigeler (SDS-PAGE) • Oxidationsreagens, 2,5 g pulver til 250 ml • Reduktionsreagens, 1,25 g pulver til 250 ml • Positiv kontrol (peberrodsperoxidase), 1 mg • Negativ kontrol (sojabønnetrypsinhæmmer), 1 mg • Glykoproteinfarvning, 250 mL Opbevar alle komponenter ved 4 °C. |
| Detektionssted | In-Blot Detection, In-Gel Detection |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Fuchsin sulfit |
| Produkttype | Glycoprotein-farvningssæt |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 750 ml |
| Målmolekyle | Proteiner (glykoproteiner) |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Glycoprotein Staining Kit
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i