Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Carbohydrat Estimation Kit
Artikelnummer. 10677914 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10677914 500 mg 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10677914 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23260
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Mål proteinglykosylering som procentdelen af oprenset proteinmasse sammenlignet med inkluderede glycoproteinstandarder; bruger periodic acid Schiff-base reagens (PAS).
Thermo Scientific™ Pierce Glycoprotein Carbohydrat Estimation Kit gør det muligt at måle mængden af proteinglycosylering som procent af den samlede oprensede proteinmasse.
Glycoprotein Carbohydrat Estimation Kit inkluderer seks oprensede glycoproteinstandarder og de nødvendige assay-reagenser til effektivt at estimere mængden af oxiderbar glycosylering (% kulhydrat efter vægt) af rensede proteinprøver. Sukkergrupper i glycoproteinprøven oxideres først med natriummeta-periodat for at producere påviselige aldehydgrupper. Derefter reageres prøven med det kolorimetriske Glycoprotein Detection Reagent. Absorbans ved 550 nm af det resulterende lilla reaktionsprodukt måles med et spektrofotometer eller pladelæser. Til sidst beregnes kulhydratindholdet i glykoproteinet ved sammenligning med resultater fra de fem glykoproteinstandarder, der er inkluderet i sættet.
Højdepunkter:
  • Kvalitativ– identificerer let oprensede proteiner som glycoproteiner eller prøver som kontamineret med sukker
  • Semi-kvantitativ– estimerer procentdelen af kulhydratindholdet (vægt/vægt) af oprenset glykoprotein ved sammenligning med det inkluderede sæt af glykoproteinstandarder
  • Enkel procedure– afsluttet på mindre end 75 minutter; instruktionerne omfatter mikroplade- og reagensglasprotokoller
  • Tilpasningsbar– standard kurveformat giver mulighed for design af alternative tests for aldehyder og kulhydratkomponenter
Inkluderer:
Natriumperjodat, assaybuffer, detektionsreagens og et 5-hætteglas sæt glycoproteinstandarder
Anbefalet til:
Bestem, om et oprenset polyklonalt antistof eller andet protein er glycosyleret, før du forsøger at udføre kulhydratbaserede konjugerings- eller immobiliseringskemier med hydrazidreagenser; Karakterisere og klassificere oprensede proteinfraktioner fra en affinitetsprocedure; Vurder sukker- og kulhydratforurening i ikke-glykosylerede proteinprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 60 røranalyser eller 250 mikropladeanalyser
• Natriummeta-Periodat, 500 mg
• Pierce Glycoprotein Detection Reagent, 500 mg
• Glycoprotein Assay Buffer, 250 ml
• Glycoprotein standardsæt, 5-protein sæt
Oversigt Pierce Glycoprotein Carbohydrat Estimation Kit
Assay Glycoprotein Carbohydrat Estimation
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Glycoprotein Carbohydrat Estimation
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 60 røranalyser eller 250 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser