Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion Superflow Agarose
Artikelnummer. 13454199 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 13454199
Brand: Thermo Scientific™ 25238
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør høj renhed, storskala oprensning af GST-mærkede proteiner med glutathion, der er blevet immobiliseret til en tværbundet 6% perleformet agarose.
Udfør høj renhed, storskala oprensning af GST-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ Pierce Glutathion Superflow Agarose, som består af glutathion, der er blevet immobiliseret til en tværbundet 6% perleformet agarose.
Yderligere information og online bestilling
Pierce Glutathion Superflow Agarose er en stærkt tværbundet, holdbar harpiks, der ikke komprimeres ved strømningshastigheder, der kræves til mellem- til storskala FPLC oprensninger. Harpiksen holder godt til en række kemiske værdier og pH-værdier, og den er kompatibel med almindelige rengøringsprocedurer. Den specifikke binding af glutathion til GST-mærket resulterer i høj renhed og højt udbytte i en enkelttrins oprensningsproces.
Højdepunkter:
  • Høj dynamisk bindingskapacitet– binder 10mg pure GST ml harpiks ved en lineær strømningshastighed på 150 cm/time; kan binde mere end 20 mg/ml ved 30 cm/time flowhastighed
  • Høj renhed– giver mere end 90 % renhed, når det bruges til at rense overudtrykt GST eller GST-fusionsproteiner fra lysater
  • Robust– stærkt tværbundet 6% agarose Superflow perlestøtte tolererer lineære flowhastigheder op til 1200 cm/time
  • Kompatibel– bevarer funktionen efter udsættelse for en lang række kemikalier og pH-værdier
  • Omkostningseffektiv– harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Mellem til stor skala FPLC oprensning af GST-mærkede proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mg Pure GST Binding pr. ml harpiks ved 150 cm/time flowhastighed, 20 mg pr. ml ved 30 cm/time flowhastighed
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Mængde 250 mL
Mål GST-mærket protein
Type Agarose
Stationær fase Glutathion
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin