Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion Superflow Agarose
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør høj renhed, storskala oprensning af GST-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ Pierce Glutathion Superflow Agarose, som består af glutathion, der er blevet immobiliseret til en tværbundet 6% perleformet agarose.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Høj dynamisk bindingskapacitet– binder 10mg pure GST ml harpiks ved en lineær strømningshastighed på 150 cm/time; kan binde mere end 20 mg/ml ved 30 cm/time flowhastighed
Høj renhed– giver mere end 90 % renhed, når det bruges til at rense overudtrykt GST eller GST-fusionsproteiner fra lysater
Robust– stærkt tværbundet 6% agarose Superflow perlestøtte tolererer lineære flowhastigheder op til 1200 cm/time
Kompatibel– bevarer funktionen efter udsættelse for en lang række kemikalier og pH-værdier
Omkostningseffektiv– harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Mellem til stor skala FPLC oprensning af GST-mærkede proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mg Pure GST Binding pr. ml harpiks ved 150 cm/time flowhastighed, 20 mg pr. ml ved 30 cm/time flowhastighed |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 50 mL |
| Mål | GST-mærket protein |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | Glutathion |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |