Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion belagte plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce Glutathione Coated Plader er belagt med intakt glutathion (GSH) og præblokeret til brug i indfangnings- og detektionsassays, der involverer glutathion-S-transferase (GST ) fusionsproteiner. Disse coatede plader kan anvendes i analysen af cellelysater til at bestemme tilstedeværelsen og koncentrationen af GST-fusionsproteinet produceret i et ekspressionssystem. Plader kan også bruges til at indfange og belægge fusionsproteiner via deres GST tag for efterfølgende bindingsassays, der involverer det rekombinante protein. Da pladerne er præblokerede, er indledende oprensning af cellelysaterne ikke nødvendig.
Funktioner af glutathionbelagte plader inkluderer:
• Selektiv —binder specifikt fusionsproteiner indeholdende glutathion S-transferase
•Kapacitet —binder ca. 10 ng GST protein pr. brønd
•Alsidigt —klar-til-binding pladeformat er nyttigt til proteininteraktionsundersøgelser
•Kompatible —rengøringsmidler, der bruges til at lysere celler, hæmmer ikke GST proteinbinding til præcoatede plader (i modsætning til direkte coatingmetoder med polystyrenplader)
•Klar til brug Forudblokeret —med SuperBlock Blocking Buffer for at reducere uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standardkapacitet, affinitet |
| Format | Standard |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C i uåbnede poser. Når de er åbnet, opbevares ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emballage | 5 plader |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |