Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Agarose er en højkapacitets, højtydende resin til affinitetsoprensning af GST-mærkede fusionsproteiner fra cellulære lysater.
Støtten af høj kvalitet består af glutathion, der er blevet immobiliseret af sin centrale sulfhydrylgruppe via en 12–atoms spacerarm til tværbundne 6 % agaroseperler. Oprensning af GST–fusionsproteiner ved hjælp af glutathion (GSH)-agaroseperler er veldokumenteret og kan tilpasses til en række forskellige skalaer, kolonneformater og specifikke anvendelser. Uanset om formålet er at rense store mængder rekombinant protein fra overudtryk af E. Coli-lysater eller at undersøge proteininteraktioner, der involverer GST–mærkede bait-proteiner, er Pierce Glutathione Agarose velegnet til opgaven.
For at imødekomme disse mange anvendelser tilbydes Pierce Glutathione Agarose i flere pakkestørrelser og formater. Disse omfatter tre volumener af resinsopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette GST-oprensningssæt og to størrelser af FPLC–klare kromatografipatroner.
Højdepunkter:
- Høj kapacitet – binder mindst 25 mg rekombinant GST-protein pr. milliliter harpiks
- Højt udbytte og renhed – renser konsekvent mindst 10 mg GST–mærket protein pr. milliliter resin med mere end 90 % renhed
- Omkostningseffektiv – resin er økonomisk prissat og kan genbruges mindst fem gange uden reduktion i bindingskapacitet og rensningsevne
- Alsidig – fungerer godt til rensning af GST–fusionsproteiner fra bakterielle lysater eller brug med foroprenset GST–mærkede proteiner med henblik på pull down-proteininteraktioner
- Kompatibel – valideret og effektiv til brug med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Reagent til ekstraktion og rensning af bakterie- eller pattedyrcellekulturer
- Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulkresin, spin-kolonner, kromatografipatroner og praktiske GST-rensningssæt
Tilgængelige formater:
- Resinopslæmninger: 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
- Spin-kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
- Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner: 1 ml og 5 ml patroner, kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
- Bulk og brugerdefineret: Lad os kende dine behov for glutathion-agarose i bulk
Inkluderer:
Sættet indeholder Pierce glutathion spin-kolonner, ækvilibrerings-/vaskebuffer og glutathion for at forberede elueringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Oversigt | Gennembore GST Spin-rensningssæt, 3mL |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Rensning af ca. 30 mg GST-mærket protein pr. søjle • Pierce Glutathion Spin Columns, 3 mL, 5 kolonner • Udlignings-/vaskebuffer, 250 ml • Glutathion, 184 mg • Søjlestik, 5 stik Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | Sæt med 5 kolonner |
| Mål | GST-mærket protein |
| Type | Spinkolonne-sæt |
| Stationær fase | Glutathion |
| Tilstrækkelig til | 30 mg GST-mærket protein pr. kolonne |
| Format | Spin-kolonne |
| Vis mere |