Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion Spin Columns, 3 ml
Artikelnummer. 11862104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11862104
Brand: Thermo Scientific™ 16105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rens GST-mærkede rekombinante fusionsproteiner fra cellelysater ved hjælp af affinitetsoprensningsresin, spin-kolonner og plader med glutathion (GSH) agaroseperler
Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Agarose er en højkapacitets, højtydende resin til affinitetsoprensning af GST-mærkede fusionsproteiner fra cellulære lysater.
Støtten af høj kvalitet består af glutathion, der er blevet immobiliseret af sin centrale sulfhydrylgruppe via en 12–atoms spacerarm til tværbundne 6 % agaroseperler. Oprensning af GST–fusionsproteiner ved hjælp af glutathion (GSH)-agaroseperler er veldokumenteret og kan tilpasses til en række forskellige skalaer, kolonneformater og specifikke anvendelser. Uanset om formålet er at rense store mængder rekombinant protein fra overudtryk af E. Coli-lysater eller at undersøge proteininteraktioner, der involverer GST–mærkede bait-proteiner, er Pierce Glutathione Agarose velegnet til opgaven.
For at imødekomme disse mange anvendelser tilbydes Pierce Glutathione Agarose i flere pakkestørrelser og formater. Disse omfatter tre volumener af resinsopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette GST-oprensningssæt og to størrelser af FPLC–klare kromatografipatroner.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – binder mindst 25 mg rekombinant GST-protein pr. milliliter harpiks
  • Højt udbytte og renhed – renser konsekvent mindst 10 mg GST–mærket protein pr. milliliter resin med mere end 90 % renhed
  • Omkostningseffektiv – resin er økonomisk prissat og kan genbruges mindst fem gange uden reduktion i bindingskapacitet og rensningsevne
  • Alsidig – fungerer godt til rensning af GST–fusionsproteiner fra bakterielle lysater eller brug med foroprenset GST–mærkede proteiner med henblik på pull down-proteininteraktioner
  • Kompatibel – valideret og effektiv til brug med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Reagent til ekstraktion og rensning af bakterie- eller pattedyrcellekulturer
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulkresin, spin-kolonner, kromatografipatroner og praktiske GST-rensningssæt
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger: 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner: 1 ml og 5 ml patroner, kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • Bulk og brugerdefineret: Lad os kende dine behov for glutathion-agarose i bulk
Inkluderer:
Sættet indeholder Pierce glutathion spin-kolonner, ækvilibrerings-/vaskebuffer og glutathion for at forberede elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Oversigt Pierce Glutathion Spin Columns, 3mL
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 5 kolonner
Protein form Rekombinant
Mål GST-mærket protein
Type Spin-kolonne
Stationær fase Glutathion
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin