Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Agarose
Artikelnummer. p-7184477 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10333058 10 mL 10ml
11884045 100 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10333058 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16100
Rens GST-mærkede rekombinante fusionsproteiner fra cellelysater ved hjælp af affinitetsoprensningsresin, spin-kolonner og plader med glutathion (GSH) agaroseperler
Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Agarose er en højkapacitets, højtydende resin til affinitetsoprensning af GST-mærkede fusionsproteiner fra cellulære lysater.
Støtten af høj kvalitet består af glutathion, der er blevet immobiliseret af sin centrale sulfhydrylgruppe via en 12–atoms spacerarm til tværbundne 6 % agaroseperler. Oprensning af GST–fusionsproteiner ved hjælp af glutathion (GSH)-agaroseperler er veldokumenteret og kan tilpasses til en række forskellige skalaer, kolonneformater og specifikke anvendelser. Uanset om formålet er at rense store mængder rekombinant protein fra overudtryk af E. Coli-lysater eller at undersøge proteininteraktioner, der involverer GST–mærkede bait-proteiner, er Pierce Glutathione Agarose velegnet til opgaven.
For at imødekomme disse mange anvendelser tilbydes Pierce Glutathione Agarose i flere pakkestørrelser og formater. Disse omfatter tre volumener af resinsopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette GST-oprensningssæt og to størrelser af FPLC–klare kromatografipatroner.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – binder mindst 25 mg rekombinant GST-protein pr. milliliter harpiks
  • Højt udbytte og renhed – renser konsekvent mindst 10 mg GST–mærket protein pr. milliliter resin med mere end 90 % renhed
  • Omkostningseffektiv – resin er økonomisk prissat og kan genbruges mindst fem gange uden reduktion i bindingskapacitet og rensningsevne
  • Alsidig – fungerer godt til rensning af GST–fusionsproteiner fra bakterielle lysater eller brug med foroprenset GST–mærkede proteiner med henblik på pull down-proteininteraktioner
  • Kompatibel – valideret og effektiv til brug med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Reagent til ekstraktion og rensning af bakterie- eller pattedyrcellekulturer
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulkresin, spin-kolonner, kromatografipatroner og praktiske GST-rensningssæt
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger: 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner: 1 ml og 5 ml patroner, kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • Bulk og brugerdefineret: Lad os kende dine behov for glutathion-agarose i bulk
Inkluderer:
Sættet indeholder Pierce glutathion spin-kolonner, ækvilibrerings-/vaskebuffer og glutathion for at forberede elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Mængde 10 mL
Protein form Rekombinant
Type Agarose
Stationær fase Glutathion
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Bindende Kapacitet 40 mg oprenset rekombinant GST Proteinbinding pr. ml harpiks