Få mere at vide
Pierce™ Pierce™ Glutathion magnetiske agaroseperler
Artikelnummer. 15585899 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585899 20 mL 5ml
15586619 4 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585899 Leverandør Pierce™ Leverandørnr. 78602
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion Magnetic Agarose Beads giver en hurtig, bekvem metode til oprensning af glutathion-S-transferase (GST ) fra et bakterie-, gær- eller pattedyrsråcellelysat
Produktegenskaber:
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads er velegnede til oprensning GST fusionsproteiner fra et opløseligt proteinekstrakt og er ideelle til oprensning af proteiner udtrykt i lave niveauer fra fortyndede supernatanter.
Perlerne kan bruges i manuelle applikationer med et magnetisk stativ eller automatiserede applikationer med et instrument som f.eks Thermo Scientific KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor. Automatiserede instrumenter er især nyttige til oprensning med højere gennemløb og screening af oprensningsbetingelser.
  • Højtydende perler, —ikke-aggregerende, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiske perler giver enestående ensartethed til både manuelle og automatiserede HTS-applikationer
  • Stabil affinitetsligand —glutathion er kovalent immobiliseret til partikler, hvilket muliggør udvaskningsmodstand og rene oprensningsprodukter
  • Højkapacitetsbindingskapacitet —er tilstrækkelig til både rutinemæssige og krævende oprensningsprocedurer
Applikationer:
  • Proteinoprensning og isolering
  • Højkapacitetsproteinrensning ved hjælp af automatiseret magnetisk partikelprocessor
Målmolekyle:GST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Koncentration Slurry: 25%
Indhold og opbevaring 5 mL settled resin. Supplied as 20 mL of 25% v/v suspension in 20% ethanol.
Store at 2–8°C.
Forsendelsestilstand Wet Ice
Partikelstørrelse 30 μm
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 20 mL
Type Magnetic Agarose Bead
Stationær fase Glutathione
Format Bottle