Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. p-4532166 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 reaktioner
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12142240
Brand: Thermo Scientific™ 16160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time) i nærværelse af Gaussia luciferase-reportere
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit giver et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time), især i nærværelse af Gaussia-Dura luciferase reporter.
De Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit giver et følsomt bioluminescenssystem til at bestemme ekspression af et gen af interesse med en luciferase-reporter. Det ekstremt lyse og stabile bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time) produceres i nærværelse af Gaussia-Dura luciferasereporteren på grund af oxidation af luciferasesubstratet coelenterazin (figur 1). Gaussia luciferase er et 20 kDa protein fra den marine copepod, Gaussia princeps, som har større proteinstabilitet og signallysstyrke end ildflue og naturlig Renilla luciferase. Det bioluminescerende enzym udskilles i høj grad i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af reporteraktivitet. Lysoutput genereret af luciferasereaktionen kan korreleres til mængden af Gaussia luciferaseprotein produceret og brugt til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver Gaussia-ekspression.
Funktioner af Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
Sensitiv —højfølsom påvisning af Gaussia luciferase aktivitet
Stabil —øget signalstabilitet
Simple kræver —ikke et luminometer med injektorer
Kompatible assay-—reagenser, der er kompatible med andre Gaussia-luciferaser
Automationsvenlig —modtagelig for assays med høj kapacitet
Praktisk —indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret glødassay-reagens
Safe —giver mulighed for at udføre ikke-radioaktive assays
Når det bruges med Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc Vectors, kittet giver et ekstremt følsomt bioluminescens reporter-assaysystem til påvisning af udskilt eller intracellulær luciferaseaktivitet fra promotor- eller pathway-aktivering med udvidet signalstabilitet. Lysoutput genereret af luciferasereaktionen (emissionsmaksimum på 485 nm) indikerer, at Gaussia luciferase blev transskriberet. Denne lysemission kan korreleres med mængden af produceret luciferaseprotein, som igen er proportional med aktiviteten af promotoren for Gaussia-luciferaseekspression og indikerer, at den regulatoriske region af målgenet var aktiv. Denne reaktion kræver ikke adenosintrifosfat (ATP ) eller andre cofaktorer. Sættet inkluderer cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat og kan bruges til at påvise aktiviteten af alle Gaussia luciferaser eller derivater, der bruger coelenterazin som et substrat.
Gaussia Luciferase Glow Assay Kit kræver:
Gaussia luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks. Thermo Scientific Varioskan LUX Mikropladelæsere.
Anvendelser af Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
•Promotorundersøgelser til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer
• Narkotikascreening
• siRNA og miRNA screening
• Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål
• Sekretorisk pathway/protein lokalisering reporter assays
• Analyse af signaltransduktionsveje
• RNA-splejsningsundersøgelser
Gaussia-Dura-genet brugt i Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc Vectors er afledt af vildtype Gaussia-genet og giver lige så lyst, men mere stabilt lysoutput. Gaussia Glow Assay Kit-reagenset giver en Gaussia-Dura luciferasereaktion med kinetik af lystype, der giver en lavere intensitet, men længere varighed, hvilket giver mulighed for højere prøvegennemløb. Denne glød-type assay med et forlænget luminescenssignal kræver ikke reagensinjektorer og anbefales til luminometre uden injektorer eller til applikationer, der kræver batchbehandling af prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Gaussia Luciferase
Tilstrækkelig til 100 Luciferase-assays
Mængde 100 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 100 luciferase-assays i mikropladebrønde
• Gaussia Glow Assay Buffer, 5 mL (opbevares ved °4 C)
• 100X Coelenterazine, 50μ L (opbevares ved -°80 C)
• Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Sættet kan opbevares ved -80 °C eller individuelt ved angivne temperaturer.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin
Promotor EF-1α
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol