Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. 12142240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 Reaktionssæt
1000 Reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12142240 100 Reaktionssæt Hver
12152240 1000 Reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12142240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16160
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få et lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid over 1 time) i nærvær af Gaussia-luciferase-reportere
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit giver et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time), især i nærværelse af Gaussia-Dura luciferase reporter.
Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit leverer et følsomt bioluminescenssystem til at bestemme udtrykket af et gen af interesse med en luciferase-reporter. Det ekstremt lyse og stabile bioluminescenssignal (halveringstid over 1 time) produceres i nærvær af Gaussia-Dura luciferase-reporteren på grund af oxidation af luciferasesubstratet coelenterazin (Figur 1). Gaussia luciferase er et 20 kDa-protein fra den marine copepod, Gaussia princeps, som har større proteinstabilitet og signalstyrke end ildflue og den oprindelige Renilla-luciferase. Det bioluminescerende enzym udskilles stærkt i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af rapporteringsaktivitet. Lysudbyttet genereret af luciferasereaktionen kan korreleres med mængden af Gaussia-luciferaseprotein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver Gaussia-ekspression.
Funktioner ved Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
  • Følsom—, meget følsom detektion af Gaussia-luciferaseaktivitet
  • Stabil—øget signalstabilitet
  • Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatible—assay-reagenser kompatible med andre Gaussia-luciferaser
  • Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
  • Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret gløde-assay-reagens
  • Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Når det bruges med Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc-vektorer, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til detektion af udskilt eller intracellulær luciferaseaktivitet fra promoter- eller signalvejsaktivering med forlænget signalstabilitet. Den lysudstråling, der genereres af luciferasereaktionen (emissionsmaksimum på 485 nm), indikerer, at Gaussia-luciferase blev transskriberet. Denne lysemission kan korreleres med mængden af luciferaseprotein, der produceres, hvilket igen er proportionalt med aktiviteten af promotoren for Gaussia-luciferase-ekspression og indikerer, at den regulatoriske region af målgenet var aktiv. Denne reaktion kræver ikke adenosintrifosfat (ATP) eller andre kofaktorer. Sættet inkluderer cellelysbuffer, reaktionsbuffer og substrat og kan bruges til at detektere aktiviteten af enhver Gaussia-luciferaser eller -derivater, der bruger coelenterazin som substrat.
Gaussia Luciferase Glow Assay Kit kræver:
Gaussia-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Thermo Scientific Varioskan LUX mikropladeaflæsere.
Anvendelser af Gaussia Luciferase Glow Assay Kit:
  • Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer
  • Narkotikatest
  • siRNA- og miRNA-screening
  • Multiplexede assays til at studere off-target effekter
  • Sekretoriske vej-/proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
  • Signaltransduktionsvejsanalyse
  • RNA-splejsningsstudier
Gaussia-Dura-genet, der bruges i Thermo Scientific Gaussia-Dura Luc-vektorerne, stammer fra det vilde type Gaussia-gen og leverer lige så klart, men mere stabilt lys. Gaussia Glow Assay Kit-reagensen giver en Gaussia-Dura luciferase-reaktion med gløde-kinetik, der giver et signal med lavere intensitet, men længerevarende varighed, hvilket muliggør højere prøvegennemstrømning. Denne gløde-type analyse med et langvarigt luminescenssignal kræver ikke reagensinjektorer og anbefales til luminometre uden injektorer eller til applikationer, der kræver batchbehandling af prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Gaussia Luciferase
Tilstrækkelig til 100 Luciferase-assays
Mængde 100 Reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 100 luciferase-assays i mikropladebrønde
• Gaussia Glow Assay Buffer, 5 ml (opbevar ved -20 °C)
• 100X Coelenterazin, 50 μl (opbevar ved -80 °C)
• Luciferasecelle-lysisbuffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Kittet kan opbevares ved -80 °C eller individuelt ved de angivne temperaturer.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin
Promotor EF-1α
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol