Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. p-4532162 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12122240
Brand: Thermo Scientific™ 16158
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Assay regulatorisk element transkriptionel aktivitet i pattedyrskulturmedier eller helcellelysater med dette meget følsomme flash-baserede Gaussia luciferase kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit giver forskere det mest følsomme assay for transkriptionel aktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrcellekulturmedier og helcellelysat.
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Gaussia luciferase i pattedyrcellekulturmedier og lysater. Når det bruges med Thermo ScientificGaussia Luc Vectors, kittet giver et ekstremt følsomt bioluminescens reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær påvisning af promotor- eller pathway-aktivitet. Gaussia luciferase udskilles i høj grad i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af reporteraktivitet. Signalet produceret af Gaussia er betydeligt større end signalet fra enten ildflue eller Renilla luciferaser analyseret under lignende forhold.
Højdepunkter:
  • Følsom– 1000 gange større følsomhed tillader udnyttelse af et mindre antal celler
  • Omkostningseffektiv– højeste følsomhedsassays resulterer i reduceret reagensforbrug
  • Udskilt luciferase– tillader realtidsanalyser og kinetiske undersøgelser uden at ødelægge celler
  • Tidsbesparende– assays ved anvendelse af udskilte luciferaser kræver minimal prøvehåndtering
  • Automationsvenlig– modtagelig for skærme med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Gaussia luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks. Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Sekretorisk pathway / protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Gaussia Luciferase
Tilstrækkelig til 100 Luciferase-assays
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 100 luciferase-assays i mikropladebrønde
• Gaussia Flash Assay Buffer, 5 mL (opbevares ved °4 C)
• 100X Coelenterazine, 50μ L (opbevares ved -°80 C)
• Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Sættet kan opbevares ved -80 °C eller individuelt ved angivne temperaturer.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol