Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. 12132240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12132240 1000 reaktionssæt Hver
12122240 100 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12132240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16159
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Assay-regulatorisk element-transkriptionsaktivitet i pattedyrskulturmedier eller hele cellelysater med dette meget følsomme flash-baserede Gaussia-luciferase-kit.
Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit giver forskere den mest følsomme test for transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrscellekulturmedier og helcellelysat.
Funktioner ved Gaussia Luciferase Flash Assay Kit:
  • Følsomhed, —der er 1000 gange større følsomhed, muliggør udnyttelse af mindre antal celler
  • Omkostningseffektive—assays med højeste følsomhed resulterer i reduceret reagensforbrug
  • Udskilt luciferase—muliggør realtidsanalyser og kinetiske studier uden at ødelægge celler
  • Tidsbesparende—analyser med udskilte luciferaser kræver minimal prøvehåndtering
  • Automatiseringsvenlige—og egnet til højkapacitetsskærme
  • Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Gaussia luciferase i pattedyrs cellekulturmedier og lysater. Når det bruges med Thermo Scientific Gaussia Luc-vektorer, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskillet eller intracellulær detektion af promotor- eller vejaktivitet. Gaussia luciferase udskilles stærkt i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af reporteraktivitet. Signalet, som Gaussia producerer, er betydeligt stærkere end signalet fra enten ildflue- eller Renilla-luciferaser under lignende forhold.
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Gaussia-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæserne Varioskan LUX.
Applikationer:
  • Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer
  • Narkotikatest
  • siRNA- og miRNA-screening
  • Multiplexede assays til at studere off-target effekter
  • Sekretoriske vej-/proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
  • Signaltransduktionsvejsanalyse
  • RNA-splejsningsstudier
Gaussia luciferase er et 20 kDa-protein fra den marine copepod, Gaussia princeps. Det bioluminescerende enzym udskilles stærkt i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af reporteraktivitet. Lysudbytte genereret af luciferasereaktionen kan korreleres med mængden af Gaussia luciferaseprotein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver Gaussia-ekspression. Signalet produceret af Gaussia luciferase viser stærk flash-kinetik og er betydeligt større end flashsignaler fra enten ildflue- eller Renilla-luciferaser analyseret under lignende forhold. Assay-sættet er optimeret til brug med vores Gaussia Luc Vectors, men er fuldt kompatibelt med andre Gaussia-luciferaser og derivater, der bruger coelenterazin som substrat. (Til gløde-assays bruger vi vores Gaussia-Dura Luc Vectors.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Gaussia Luciferase
Tilstrækkelig til 1000 Luciferase-assays
Mængde 1000 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 1000 luciferase-assays i mikropladebrønde
• Gaussia Flash Assay Buffer, 50 mL (opbevares ved °4 C)
• 100X Coelenterazin, 0,5 mL (opbevares ved -°80 C)
• Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 60 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Sættet kan opbevares ved -80 °C eller individuelt ved angivne temperaturer.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-brøndsplade, 384-brøndsplade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol