Beskrivelse
Assay-regulatorisk element-transkriptionsaktivitet i pattedyrskulturmedier eller hele cellelysater med dette meget følsomme flash-baserede Gaussia-luciferase-kit.
Thermo Scientific Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit giver forskere den mest følsomme test for transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrscellekulturmedier og helcellelysat.
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Gaussia luciferase i pattedyrscellekulturmedier og lysater. Når det bruges med Thermo Scientific Gaussia Luc-vektorer, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær detektion af promotor- eller vejaktivitet. Gaussia-luciferase udskilles stærkt i cellekulturmediet, hvilket muliggør live-celleovervågning af reporteraktivitet. Signalet, som Gaussia producerer, er betydeligt stærkere end signalet fra enten Firefly- eller Renilla-luciferaser under lignende forhold.
Højdepunkter
- Følsomhed, —der er 1000 gange større følsomhed, muliggør udnyttelse af mindre antal celler
- Omkostningseffektive—assays med højeste følsomhed resulterer i reduceret reagensforbrug
- Udskilt luciferase—muliggør realtidsanalyser og kinetiske studier uden at ødelægge celler
- Tidsbesparende—analyser med udskilte luciferaser kræver minimal prøvehåndtering
- Automatiseringsvenlige—og egnet til højkapacitetsskærme
- Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret flash-assay-reagens
- Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Gaussia-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæserne Varioskan LUX.
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Sekretoriske signalveje / proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Gaussia Luciferase |
| Tilstrækkelig til | 100 Luciferase-assays |
| Mængde | 100 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: 100 luciferase-assays i mikropladebrønde • Gaussia Flash Assay Buffer, 5 mL (opbevares ved °4 C) • 100X Coelenterazine, 50μ L (opbevares ved -°80 C) • Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur) Sættet kan opbevares ved -80 °C eller individuelt ved angivne temperaturer. |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Format | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol