Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Samtidig detekteres intracellulær Gaussia og rød ildflues luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit indeholder de nødvendige reagenser til samtidig at detektere intracellulær Gaussia og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit er en meget følsom analyse, der muliggør samtidig opdagelse af Gaussia- og Red Firefly luciferase-aktivitet. Gaussia luciferase fungerer som en eksperimentel reporter med konstitutivt aktiv rød ildflue som normaliseringskontrol. Denne kombination af reporter og kontrol muliggør samtidig overvågning af eksperimentelle rapporterings- og kontrolaktiviteter med luciferase-aktiviteter i en enkelt læsning uden behov for to-trins tilsætning af substratreagenser eller slukning.
Assay-arbejdsløsningen indeholder substrater for begge luciferaser, og reaktionerne foregår samtidig med flash-type kinetik. De resulterende luminescerende signaler kan spektralt opløses ved hjælp af filtre. I en enkelt prøve kan forskere analysere transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer, signaltransduktionsveje og effekter af aktivatorer eller hæmmere.
Højdepunkter
- Samtidig—samtidig, filterbaseret, bølgelængdesepareret detektion af to luciferaseaktiviteter
- Sensitive måler—den klare blå Gaussia- og rød ildflueluciferaseaktivitet i samme prøve
- Hurtig, —ingen slukningstrin nødvendig, i modsætning til traditionelle sekventielle dobbelte assays
- Multiplex—, der kan kvantificere to cellulære aktiviteter i samme prøve(r)
Kræver
Gaussia og Red Firefly luciferase-journalister; filtersæt i området 425 til 525 nm for Gaussia Luc og 615 til 675 nm for Red Firefly Luc; luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikropladelæsere; injektor til vurdering af mere end 24 brønde ad gangen
Anbefalede anvendelser
Studer to regulatoriske elementer samtidig; overvåge to signalveje samtidigt; Muliggør studier af mere end ét mål pr. skærm (f.eks. off-target effekter)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Firefly Luciferase, Gaussia Luciferase |
| Mængde | 1000 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | •Gaussia-Firefly Dual Assay Buffer, 50 mL, opbevares ved ° •4 C Coelenterazin (100X), 0,5 mL, opbevares °ved - •80 C D-Luciferin, Lyofiliseret, 30 mg, °opbevares •ved 4 C 2X Cellelysebuffer, 60 mL, opbevares ved stuetemperatur Ved individuelle komponenter angiver, opbevares °ved -80 C. opbevares ved -80 C. |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (Microplate) |
| Format | 384-well plate, 96-well plate |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Vis mere |