Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ Pierce Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit indeholder de nødvendige reagenser til samtidig at detektere intracellulær Gaussia og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Højdepunkter:
Samtidig– samtidig, filterbaseret, bølgelængde-separeret detektion af to luciferaseaktiviteter
Følsom– mål lyseblå Gaussia og rød ildflue luciferase aktiviteter i den samme prøve
Hurtig– intet quenching-trin påkrævet, i modsætning til traditionelle sekventielle dobbeltassays
Multiplex– i stand til at kvantificere to cellulære aktiviteter i samme prøve(r)
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrater coelenterazin og D-luciferin
Kræver
Gaussia og Red Firefly luciferase-reportere; Filtersæt i intervallerne 425 til 525 nm for Gaussia Luc og 615 til 675 nm for Red Firefly Luc. Luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere; Injektor påkrævet til vurdering af mere end 24 brønde ad gangen.
Anbefalet til:
Studer to regulatoriske elementer på samme tid; Overvåg to signalveje samtidigt; Aktiver undersøgelse af mere end ét mål pr. skærm (f.eks. effekter uden for målet)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Firefly Luciferase, Gaussia Luciferase |
| Mængde | 100 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | •Gaussia-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C• Coelenterazin (100X), 50μ L, opbevares °ved - 80 C• D-Luciferin, lyofiliseret, 3 mg, opbevares °ved 4 C• 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur Opbevar kit ved -80 C ved modtagelse °eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor. |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| Format | 384-brønds plade, 96-brønds plade |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Vis mere |