Få mere at vide
Thermo Scientific™ Formamid
Artikelnummer. 11866714 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11866714 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11866714 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17899
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forbered hybridiseringscocktails og forskellige denaturerende opløsninger brugt med nukleinsyrer ved hjælp af denne meget rene formulering af formamid-denatureringsmiddel.
Thermo Scientific™ Pierce Formamid er en højrenhedsformulering af formamiddenatureringsmiddel, der er egnet til fremstilling af hybridiseringscocktails og forskellige denaturerende opløsninger, der anvendes med nukleinsyrer.
Thermo Scientific ™ Pierce Formamide er en højrenhedsformulering af formamid-denatureringsmiddel, der er velegnet til fremstilling af hybridiseringscocktails og forskellige denaturerende opløsninger, der anvendes med nukleinsyrer.
Højdepunkter:
  • Ultraren formulering har en høj grad af renhed og er fri for kontaminerende RNase og DNase
  • Velegnet til fremstilling af hybridiseringscocktails og forskellige denaturerende opløsninger anvendt med nukleinsyrer
  • Vil ikke forårsage nedbrydning af dyre eller svære at isolere RNA- og DNA-prøver
  • Forfiltreret gennem en blandet ionbytterharpiks for at eliminere nedbrydningsprodukter og resterende metalkationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamid
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Produkttype Formamid
Mængde 100 ml
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide