Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-phthaldialdehyd reagensopløsning (OPA)
Artikelnummer. 10530054 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
945 mL
Artikelnummer. Mængde
10530054 945 mL
1 options
Artikelnummer. 10530054 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26025
 Begrænset vare
På lager
Brugsklar opløsning af o-phthalaldehyd, et fluorescerende, amin-reaktivt, HPLC præ- eller post-kolonnemærkningsreagens til måling af peptider eller aminosyrer (Ex 340nm, Em 455nm).
Thermo Scientific™ Pierce Fluoraldehyde (OPA) Reagens er en klar-til-brug opløsning af o-phthalaldehyd, et fluorescerende præ- eller post-søjlederivatiseringsreagens til peptid- eller aminosyrepåvisning og kvantificering i HPLC.
Fluoraldehyde Reagens indeholder OPA (o-phthalaldehyd), som reagerer med primære aminer af aminosyrer, peptider og proteiner for at muliggøre fluorescensdetektion og kvantificering. Reagenset, der kan bruges som et protein- eller peptidassay-reagens eller som et præ- eller post-kolonne detektionsreagens til aminosyreanalyse (HPLC). Reaktion af OPA med proteiner og peptider giver lineære resultater over en lang række koncentrationer. De Fluoraldehyde Reagensopløsning leveres klar til brug og muliggør hurtig kvantificering af proteiner eller peptider i opløsning.
Højdepunkter:
  • Til præ- eller post-kolonne aminosyrederivatisering til fluorescerende detektion og kvantificering
  • Reagerer med alle primære aminholdige analytter for at give fluorescerende isoindolderivater
  • Giver et nøjagtigt mål for både sammensætning og absolut protein-peptidindhold
  • Ideel til arbejde med rekombinante proteiner og syntetiske peptider
  • Kan bruges til fluorescerende protein- eller peptidassay
  • Præ-kolonne derivatiseringsblandinger kan injiceres i LC uden nogen form for behandling
Reagensegenskaber:
  • Formulering: 0,8 mg/ml o-phthalaldehyd (OPA) i proprietær buffer, pH 10
  • Form: Klar, farveløs til svagt gul væske
  • Reaktiv overfor: Primære aminer (– NH2)
  • Detektion: Fluorescens (excitation/emission = 340nm/455nm)
  • Anvendelse: Pre- eller post-søjlederivatisering til påvisning ved HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype o-phthaldialdehyd
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Fluoraldehyde
Indhold og opbevaring Opbevares under nitrogen ved 4 °C væk fra oxiderende reagenser og direkte sollys.
Etiket eller farvestof OPA ( o- phthaldialdehyd)
Detektionsmetode Fluorescens
Mængde 945 mL
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoraldehyde o-Phthaldialdehyde Reagent Solution (OPA)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,2-mercaptoethanol