Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-phthaldialdehyd krystaller (OPA)
Artikelnummer. 11821405 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11821405 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11821405 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mål peptider eller aminosyrer (Ex 340nm, Em 455nm) med phthalaldehyd, et fluorescerende, aminreaktivt, HPLC præ- eller post-kolonnemærkningsreagens.
Thermo Scientific™ Pierce Fluoraldehyde (OPA) er o-phthalaldehyd, et meget følsomt fluorescerende præ- eller post-søjlederivatiseringsreagens til peptid- eller aminosyrepåvisning og kvantificering i HPLC.
Fluoraldehyde Krystaller er et specielt oprenset præparat af fluorogenisk kvalitet af o-phthalaldehyd (OPA). Denne amin-reaktive forbindelse bruges primært til højfølsom, fluorescerende detektion af primære aminer, herunder aminosyrer, peptider, proteiner og polyaminer i præ- eller post-kolonne kromatografiske spildevand.
Højdepunkter:
  • Til præ- eller post-kolonne aminosyrederivatisering til fluorescerende detektion og kvantificering
  • Reagerer med alle primære aminholdige analytter for at give fluorescerende derivater (ex/em = 340nm/455nm)
  • Giver et nøjagtigt mål for både sammensætning og absolut protein-peptidindhold
  • Ideel til arbejde med rekombinante proteiner og syntetiske peptider
  • Kan bruges til fluorescerende protein- eller peptidassay
  • Kan fremstilles som en stabil vandig opløsning i borat (se instruktioner)
Reagensegenskaber:
  • Kan fremstilles som en stabil vandig opløsning i borat (se instruktioner)
  • Alternative navne: Fluoraldehyde Krystaller, OPA
  • Kemisk navn: ortho-phtalaldehyd
  • Reaktiv overfor: Primære aminer (– NH2)
  • Kemisk formel: C8H6O2
  • CAS-nummer: 643-79-8
  • Molekylvægt: 134,12
  • Form: Lysegule, fritflydende krystaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype o-phthaldialdehyd
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Fluoraldehyde
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof OPA ( o- phthaldialdehyd)
Detektionsmetode Fluorescens
Mængde 5 g
Form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phthalaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalaldehyde