Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringsløsning
Artikelnummer. 15988796
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15988796 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 15988796 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39239
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringsopløsning er en blanding af 16 meget rene, ioniserbare komponenter designet til både positiv og negativ ioniseringskalibrering vha. Orbitrap Tribrid Serie 3.1 Instrument Control Software.
  • Forbedret massenøjagtighed - udvidet masseområde forbedrer massenøjagtigheden
  • Positiv og negativ tilstandskalibrering - enkelt formulering med udvidede masseområder for begge ioniseringskalibreringstilstande
  • Meget valideret - højkvalitets, strengt testet formulering med partispecifikke analysecertifikater
  • Klar-til-brug - referencestandard kan fyldes direkte i en sprøjte og injiceres i instrumentet
  • Opbevares ved stuetemperatur i op til 18 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Kalibreringsløsning
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Pierce
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 10 mL
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce FlexMix Calibration Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile