Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringsløsning til autoklare massespektrometre
Artikelnummer. 31924099 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 4 mL
Artikelnummer. Mængde
31924099 2 x 4 mL
1 options
Artikelnummer. 31924099 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A51739
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
En stuetemperatur stabil, brugsklar flydende formulering til kalibrering af Thermo Scientific™ Massespektrometre med den integrerede Auto-Ready ionkilde.
  • Udvidet masseområde forbedrer massenøjagtigheden
  • Positiv og negativ tilstandskalibrering, en enkelt formulering med udvidede masseområder for begge ioniseringskalibreringstilstande
  • Højkvalitets, strengt testet formulering med partispecifikke analysecertifikater
  • Flasken kan fyldes direkte i instrumentet til planlagt automatisk kalibrering
  • Stabil ved stuetemperatur i 18 måneder og i det autoklare massespektrometer i op til 4 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 2 x 4 mL
Procent renhed Mixture
Grad LC-MS klasse