Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibreringsløsning til autoklare massespektrometre
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
- Udvidet masseområde forbedrer massenøjagtigheden
- Positiv og negativ tilstandskalibrering, en enkelt formulering med udvidede masseområder for begge ioniseringskalibreringstilstande
- Højkvalitets, strengt testet formulering med partispecifikke analysecertifikater
- Flasken kan fyldes direkte i instrumentet til planlagt automatisk kalibrering
- Stabil ved stuetemperatur i 18 måneder og i det autoklare massespektrometer i op til 4 måneder
Specifications
Specifications
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 2 x 4 mL |
| Procent renhed | Mixture |