Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Fluorescein-antistofmærkningskit
Artikelnummer. 10628664 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
3 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10628664 3 reaktionssæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10628664 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53029
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Aktiverede derivater af grøn-fluorescerende fluoresceinfarve til at mærke antistoffer, proteiner og andre molekyler til fluorescensbilleddannelse (ex 494; em 518).
Thermo Scientific™ FITC- og Fluorescein-mærkningsreagenser og -sæt er højtydende derivater af fluoresceinfarvestof, aktiveret til nem og pålidelig mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler til brug som fluorescerende prober.
Fluoresceinfarvestoffer bruges i en bred vifte af anvendelser, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri og immunfluorescensbaserede assays såsom Western blotting og ELISA . FITC og NHS-fluorescein er reaktive over for primære amingrupper på proteiner, peptider og andre biomolekyler, mens fluorescein-5-maleimid og 5-IAF reagerer med frie sulfhydryler på cysteinrester. De fleste aktiverede fluorescein-derivater er blandinger af isomerer med reaktive grupper i 6-ringen og bundet til ringen-5-positionen. Egenskaberne af disse isomerer kan ikke skelnes med hensyn til excitations- og emissionsspektre, og til proteinanvendelser er der ikke behov for at isolere en specifik isomer. Den enkelte isomer bruges i højopløsningsseparationsteknikker såsom sekventering og kapillærelektroforese.
Højdepunkter:
  • Aminspecifik mærkning: NHS-esteren eller isothiocyanatet mærker effektivt antistoffer og andre oprensede proteiner ved primære aminer (lysinsidekæder) Optimeret procedure: at følge standardprotokollen resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold for optimal aktivitet og fluorescens Fluorer til engangsbrug: ingen grund til at veje små mængder pulver; sæt indeholder engangshætteglas med reagens Effektiv oprensning: sæt inkluderer renseharpiks og letanvendelige spin-søjler, der sikrer hurtig og effektiv fjernelse af ikke-reageret farvestof og fremragende proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Fluorescein Antibody Labeling Kit
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 3 reaktionssæt
Tilstrækkelig til Mærkning og rensning af 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG eller andre proteiner
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Mærkning og rensning af 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG eller andre proteiner
  • NHS Fluorescein, 3 x 50μ g hætteglas
  • Boratbuffer, 1 ml
  • Oprensningsharpiks, 5 ml
  • Spin kolonner, 6 hver
  • Opsamlingsrør, 12 hver Opbevar
    NHS-Fluorescein ved -20 °C. Opbevar andre kitkomponenter ved 4 °C.
  • Excitation/Emission 494/518
    Mærkningsskala 0,5 til 1 mg
    Produktlinje Pierce
    Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
    Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
    Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner