Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ FITC antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 10371594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
3 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10371594 3 reaktionssæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10371594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53027
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Aktiverede derivater af grøn-fluorescerende fluoresceinfarve til at mærke antistoffer, proteiner og andre molekyler til fluorescensbilleddannelse (ex 494; em 518).
Thermo Scientific™ FITC- og Fluorescein-mærkningsreagenser og -sæt er højtydende derivater af fluoresceinfarvestof, aktiveret til nem og pålidelig mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler til brug som fluorescerende prober.
Fluoresceinfarvestoffer bruges i en bred vifte af anvendelser, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri og immunfluorescensbaserede assays såsom Western blotting og ELISA . FITC og NHS-fluorescein er reaktive over for primære amingrupper på proteiner, peptider og andre biomolekyler, mens fluorescein-5-maleimid og 5-IAF reagerer med frie sulfhydryler på cysteinrester. De fleste aktiverede fluorescein-derivater er blandinger af isomerer med reaktive grupper i 6-ringen og bundet til ringen-5-positionen. Egenskaberne af disse isomerer kan ikke skelnes med hensyn til excitations- og emissionsspektre, og til proteinanvendelser er der ikke behov for at isolere en specifik isomer. Den enkelte isomer bruges i højopløsningsseparationsteknikker såsom sekventering og kapillærelektroforese.
Højdepunkter:
Aminspecifik mærkning: NHS-esteren eller isothiocyanatet mærker effektivt antistoffer og andre oprensede proteiner ved primære aminer (lysinsidekæder) Optimeret procedure: at følge standardprotokollen resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold for optimal aktivitet og fluorescens Fluorer til engangsbrug: ingen grund til at veje små mængder pulver; sæt indeholder engangshætteglas med reagens Effektiv oprensning: sæt inkluderer renseharpiks og letanvendelige spin-søjler, der sikrer hurtig og effektiv fjernelse af ikke-reageret farvestof og fremragende proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce FITC antistofmærkningssæt
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 3 reaktionssæt
Tilstrækkelig til Mærkning og rensning af 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG eller andre proteiner
Indhold og opbevaring
  • FITC, 3 x 50μ g hætteglas
  • Boratbuffer, 1 ml
  • Oprensningsharpiks, 5 ml
  • Spin kolonner, 6 hver
  • Opsamlingsrør, 12 stk
Excitation/Emission 494/518
Mærkningsskala 0,5 til 1 mg
Produktlinje Pierce
Opløselighed Vandig buffer
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner