Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. p-4532172 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12112250
Brand: Thermo Scientific™ 16176
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Opnå lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 2 timer) i nærværelse af røde ildflueluciferase-reportere
De Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Glow Assay Kit giver et lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end to timer) i nærværelse af firefly luciferase-reportere til proteinekspressionsassays.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af ildflueluciferase i cellelysater. I nærvær af ildflueluciferase giver glødereagenset stabilt bioluminescerende signal og er særdeles velegnet til luminometre uden injektorer eller til batchbehandling af prøver. Lysoutput genereret af luciferasereaktionen kan korreleres med mængden af produceret luciferaseprotein, som igen er proportional med promotoraktiviteten, der driver luciferaseekspressionen. Glødeassay-reagenserne blev optimeret til de bedste resultater med Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids; dette assay-kit kan dog bruges til at detektere aktiviteten af andre ildfluer eller ATP-afhængige luciferaser, der bruger D-luciferin som et substrat.
Højdepunkter:
  • Følsom– meget følsom påvisning af ildflueluciferaseaktivitet; for de bedste resultater (maksimalt signal) brug med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
  • Stabil– øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Enkel– kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatibel– assayreagenser, der er kompatible med andre luciferaser fra ildfluebille
  • Automationsvenlig– modtagelige for assays med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret glødassay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Firefly luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere; For de bedste resultater (maksimalt signal), brug med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Firefly Glow Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved -°20 C
•D-Luciferin, Lyofiliseret, 3 mg, opbevares ved °4 C
•2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur Ved
modtagelse opbevares kit ved -20 °C eller opbevares individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater D-Luciferin