Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. 12122250 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12122250 1000 reaktionssæt Hver
12112250 100 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12122250 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16177
 Begrænset vare
På lager
Få et lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid over 2 timer) i nærvær af røde ildflues luciferase-reportere
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Glow Assay Kit leverer et klart og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid over 2 timer) i nærvær af firefly luciferase-reportere til proteinekspressionsanalyser.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af ildflue-luciferase i cellelysater. I nærvær af ildflueluciferase leverer glødereagenset et stabilt bioluminescerende signal og er meget velegnet til luminometre uden injektorer eller til batchbehandling af prøver. Den lysudstråling, der genereres af luciferasereaktionen, kan korreleres med mængden af luciferaseprotein, som produceres, hvilket igen er proportionalt med promotoraktiviteten, der driver luciferaseudtrykket. Gløde-assay-reagenserne blev optimeret til bedste resultater med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider; dog kan dette assay-kit bruges til at detektere aktiviteten af andre Firefly eller ATP-afhængige luciferaser, der bruger D-luciferin som substrat.
Højdepunkter
  • Følsom—, højt følsom detektion af ildflue-luciferaseaktivitet; for bedste resultater (maksimal signal) brug med Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
  • Stabil—øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatible—assay-reagenser, der er kompatible med andre luciferaser af ildfluebiller
  • Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
  • Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret gløde-assay-reagens
  • Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Firefly-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikropladelæserne; For bedste resultater (maksimal signal), brug med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase
Mængde 1000 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Firefly Glow Assay Buffer, 50 mL, opbevares ved -°20 C
•D-Luciferin, Lyofiliseret, 30 mg, opbevares ved °4 C
•2X Cell Lysis Buffer, 60 mL, opbevares ved stuetemperatur Ved
modtagelse opbevares kit ved -20 °C eller opbevares individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater D-Luciferin