Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. p-4532171 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12192240
Brand: Thermo Scientific™ 16174
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assay regulatorisk element transkriptionel aktivitet i helcellelysater med dette meget følsomme flash-baserede ildflue-luciferase-kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af Red Firefly luciferaseaktivitet i hele celler, hvilket producerer et meget stærkt flashsignal, som henfalder hurtigt.
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af ildflueluciferase i pattedyrs helcellelysater. Dette kit indeholder en praktisk lysisbuffer, assaybuffer og ildfluesubstrat og giver et komplet reagenssystem til intracellulær påvisning af promotor- eller pathway-aktivitet. Lysoutput som følge af luciferasereaktionen fanges ved hjælp af et luminometer og kan korreleres med mængden af ildflue-luciferaseprotein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af den promotor, der driver ildflueekspression. Disse reagenser er optimeret til at arbejde med Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids; Flash-analysesættet kan dog bruges til at detektere aktiviteten af andre ildfluer eller ATP-afhængige luciferaser, der anvender D-luciferin som et substrat.
Højdepunkter:
  • Meget følsom påvisning af ildflueluciferaseaktivitet
  • Brug med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer for de bedste resultater (maksimalt signal)
  • Arbejdsløsningen er stabil i op til 2 måneder ved -20 °C
  • Analysereagenser, der er kompatible med andre ildflueluciferaser
  • Mulig for automatisering
  • Indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Sikker ikke-radioaktiv analyse
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Firefly luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere; For de bedste resultater (maksimalt signal), brug med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Sekretorisk pathway / protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Firefly Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C
•D-Luciferin, Lyofiliseret, 3 mg, opbevares ved °4 C
•2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar
kit ved modtagelse ved 4 °C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater D-Luciferin