Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. 12192240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12192240 100 reaktionssæt Hver
12102250 1000 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12192240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16174
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Analyser transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer i hele cellelysater med dette meget følsomme flammebaserede ildflue-luciferase-kit.
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit leverer reagenser til at måle rød ildflues luciferaseaktivitet i hele cellen, hvilket producerer et meget stærkt blinksignal, som hurtigt aftager.
Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit indeholder reagenser til at måle aktiviteten af firefly luciferase i helcellelysater hos pattedyr. Med en praktisk lysisbuffer, assay-buffer og ildfluesubstrat giver dette kit et komplet reagenssystem til intracellulær detektion af promotor- eller signalvejsaktivitet. Lysudbyttet fra luciferasereaktionen opfanges ved hjælp af et luminometer og kan korreleres med mængden af firefly luciferaseprotein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver ildflue-udtryk. Disse reagenser er optimeret til at fungere med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider; dog kan Flash Assay Kit bruges til at detektere aktiviteten af andre Fireflue- eller ATP-afhængige luciferaser, der bruger D-luciferin som substrat.
Højdepunkter
  • Meget følsom detektion af ildflue-luciferaseaktivitet
  • Brug med Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer for bedste resultater (maksimal signal)
  • Arbejdsløsning stabil i op til 2 måneder ved -20 °C
  • Assay-reagenser, der er kompatible med andre ildflue-luciferaser
  • Modtagelig for automatisering
  • Indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret flash assay-reagens
  • Sikker ikke-radioaktiv assay
Kræver
Firefly-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikropladelæserne; For bedste resultater (maksimal signal), brug med Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Sekretoriske vej-/proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Firefly Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C
•D-Luciferin, Lyofiliseret, 3 mg, opbevares ved °4 C
•2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar
kit ved modtagelse ved 4 °C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater D-Luciferin