Få mere at vide
Thermo Scientific™ FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluor-2-4-dinitrophenyl-5-L-alaninamid)
Artikelnummer. 11889380 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11889380 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11889380 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 48895
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mærk og mål optiske isomerer af aminosyrer ved omvendt fasekromatografi (HPLC) med denne aminreaktive, farvede (Amax 340nm) forbindelse.
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey's Reagents) reagerer med primære aminer for at muliggøre separation og kvantificering af optiske isomerer af aminosyrer ved omvendt fase-kromatografi.
Højdepunkter:
  • Optiske isomerer af aminosyrederivatisering fuldføres på 90 minutter
  • Derivater har en absorptionskoefficient på∽ 3 x 10 4 Derivater kan påvises ved UV ved 340 nm med picomole følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FDAA
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Anden etiket eller farvestof
Mængde 50 mg
Form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-a-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alanine amide