Få mere at vide
Thermo Scientific™ FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluor-2-4-dinitrophenyl-5-L-alaninamid)
Artikelnummer. 11561094 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11561094 50 mg 50mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11561094 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS48895
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mærk og mål optiske isomerer af aminosyrer ved omvendt fasekromatografi (HPLC) med denne aminreaktive, farvede (Amax 340nm) forbindelse.
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey's Reagents) reagerer med primære aminer for at muliggøre separation og kvantificering af optiske isomerer af aminosyrer ved omvendt fase-kromatografi.
Højdepunkter:
  • Optiske isomerer af aminosyrederivatisering fuldføres på 90 minutter
  • Derivater har en absorptionskoefficient på∽ 3 x 10 4 Derivater kan påvises ved UV ved 340 nm med picomole følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FDAA
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Anden etiket eller farvestof
Mængde 50 mg
Form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MARFEY'S REAGENT FDAA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i