Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western sæt, SuperSignal™ Vest Pico , Mus
Artikelnummer. 10605465 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 ml
800 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10605465 200 ml 1 sæt
10369024 800 ml 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605465 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1368.00 DKK
    1094.40 DKK / 1 sæt
    Spare 273.60 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Til påvisning på picogramniveau og Western blot-udvikling mindre end 1 time efter geloverførsel.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrate indeholder optimerede reagenser og protokoller, der tillader picogram-niveauer af detektion og forkorter den typiske Western blot-udvikling til mindre end 1 time efter gel-transferen.
Disse hurtige Western Blot-sæt kræver minimal hands-on tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western blotting med SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat. Sættene indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at gennemføre en Western blot, der undersøges med enten et muse- eller kanin-primært antistof. Ligesom andre Western blotting-metoder producerer det inkluderede SuperSignal West Pico Substrat et kemiluminescerende signal, der kan detekteres ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. De udviklede pletter kan gentagne gange eksponeres og fjernes for det primære antistof og reproberes.
Højdepunkter:
  • Hurtige – picogram-niveauer på cirka en time
  • Bekvemt–, ingen dyr hardware eller vakuum nødvendig; ingen tilstopningsproblemer
  • Simpel – optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde før
  • Økonomisk–, ingen ekstra forbrugsvarer eller ekstra udstyr at købe
  • Stabile, – alle kitkomponenter er stabile i et år og opbevares ved 4 °C
  • Easy – complete kits indeholder alle nødvendige komponenter til at blokere, undersøge og udvikle en blot med et standard muse- eller kanin-primært antistof
Kompatibel med:
Gennemboringsmembraner og filterpapir; CL-Xposure™ Film til western-blotting; Pierce Western Blot Signalforstærker; Genopret Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce, SuperSignal
Mængde 200 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Mus
Følsomhed Picogram-niveau
Tilstrækkelig til 5 Mini Blots
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 5 mini blots probet med muse primære antistoffer
• Fast Western Antibody Diluent, 100 ml
• Fast Western 10X vaskebuffer, 50 ml
• Fast Western Mouse-optimeret HRP-reagens, Pico 5 ml
• SuperSignal Vest Pico Luminol/Enhancer Solution, 25 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 25 mL
Opbevar kit ved 4 °C.