Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Underlag
Artikelnummer. 10510024 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L sæt
200 ml sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10510024 1 L sæt -
10046053 200 ml sæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10510024 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35050
 Begrænset vare
På lager
Optimerede reagenser, der forkorter tiden til at udføre et typisk Western blot fra 4 timer til cirka 55 minutter.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substratet indeholder optimerede reagenser, der forkorter tiden til at udføre et typisk Western blot fra 4 timer ned til ca. 55 minutter.
Sættet indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at fuldføre et Western blot, der undersøges med et primært muse- eller kaninantistof. Protokollen kræver minimal praktisk tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western blotting med ECL . Den inkluderede Pierce ECL Substrat producerer et kemiluminescerende signal, som detekteres ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. Blots kan gentagne gange udsættes for film for at opnå optimale resultater eller fjernes for det primære antistof og immunodetektionsreagenser og genproberes.
Højdepunkter:
  • Hurtig– al Pierces følsomhed ECL substrat; sparer tre til fire timer i forhold til traditionelle blotting-metoder
  • Bekvem– ingen dyr hardware eller ekstra bænkplads nødvendig; eliminerer problemer med tilstopning af membraner
  • Økonomisk– koster omtrent det samme som en klassisk Western blot; ingen dyre forbrugsvarer eller ekstra udstyr
  • Let– optimerede kits inkluderer alle reagenser undtagen primært antistof
  • Alsidig– kits fungerer med både kanin og mus primære antistoffer
Inkluderer:
Kits indeholder alle reagenser til at udføre Western blots probet med muse- og kanin-primære antistoffer, herunder: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X vaskebuffer; Fast Western Optimeret HRP-reagens; Gennembore ECL Detektionsreagens 1; Gennembore ECL Detektionsreagens 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 1 L sæt
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Mus, kanin
Tilstrækkelig til 25 Mini Blots
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 25 mini blots probet med primære muse- eller kaninantistoffer
• Fast Western Antibody Diluent, 500 ml
• Fast Western 10X vaskebuffer, 250 ml
• Fast Western Optimeret HRP-reagens, 25 mL
• Gennembore ECL Detektionsreagens 1, 125 ml
• Gennembore ECL Detektionsreagens 2, 125 mL Opbevares
ved 4 °C.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Nonidet