Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Hurtigt blokerende buffer
Artikelnummer. 13494289 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 13494289
Brand: Thermo Scientific™ 37576
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer Western blotting-systemer ved at reducere både baggrundssignal og inkubationstid sammenlignet med traditionelle blokeringsmidler med denne brugsklare blokeringsløsning.
Optimer Western blotting-systemer ved at reducere både baggrundssignal og inkubationstid sammenlignet med traditionelle blokeringsmidler med Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer, en klar-til-brug blokeringsløsning.
Yderligere information og online bestilling
Pierce Fast Blocking Buffer strømliner Western blot-protokoller ved at levere ensartet blokering af høj kvalitet til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på kun 5 minutter. Blokering og sonderingstrin med Fast Blocking Buffer forhindrer uspecifik binding af detektionsantistoffer under sonderingstrin, men tillader specifik detektion at forekomme. Pierce Fast Wash Buffer giver effektiv membranvask efter inkubation med et primært og sekundært antistof for effektivt at forkorte den samlede vasketid til 20 minutter (fra de typiske 90 minutter). Disse to buffere er kompatible med antistoffer og biotin-avidin-systemer, såvel som både nitrocellulose- og PVDF-membraner. Blokeringsbufferen giver hurtig og effektiv blokering på kun fem minutter, mens den giver resultater, der kan sammenlignes med traditionelle blokkere for Western blots.
Højdepunkter:
  • Hurtig– Brug begge buffere til at forkorte den typiske Western blot-udvikling med over 2 timer
  • Enkel– optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde
  • Lav baggrund– giver resultater, der kan sammenlignes med klassiske Western blotting-buffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Western Blot
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml