Beskrivelse
Pierce Fast Blocking Buffer blokerer effektivt og pålideligt vestlige blots på blot fem minutter for at give lavbaggrundsresultater for traditionelle western blotting-protokoller.
Pierce Fast Blocking Buffer strømliner western blot-protokoller ved at levere ensartet, højkvalitets blokering af nitrocellulose- eller PVDF-membraner på kun fem minutter, hvilket giver resultater, der kan sammenlignes med traditionelle blokkere. Blokerings- og sonderingstrin med Fast Blocking Buffer forhindrer uspecifik binding af detektionsantistoffer under sonderingstrin, men tillader specifik detektion at finde sted. Pierce Fast Wash Buffer giver effektiv membranvask efter inkubation med et primært og sekundært antistof for effektivt at forkorte den samlede vasketid til 20 minutter (fra de typiske 90 minutter). Denne buffer er kompatibel med antistoffer og biotin-avidin-systemer samt både nitrocellulose- og PVDF-membraner.
Relaterede produkter
Pierce Hurtig vask buffer, 10X (Kat. Nr. 37577)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blokerende buffer |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blot |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |