Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Hurtig vask buffer, 10X
Artikelnummer. 13404299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13404299 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 13404299 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1326.00 DKK
    1060.80 DKK / 1 L
    Spare 265.20 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Optimer Western blotting-systemer ved at reducere både baggrundssignal og inkubationstid sammenlignet med traditionelle blokeringsmidler med denne brugsklare blokeringsløsning.
Optimer Western blotting-systemer ved at reducere både baggrundssignal og inkubationstid sammenlignet med traditionelle blokeringsmidler med Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer, en klar-til-brug blokeringsløsning.
Yderligere information og online bestilling
Pierce Fast Blocking Buffer strømliner Western blot-protokoller ved at levere ensartet blokering af høj kvalitet til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på kun 5 minutter. Blokering og sonderingstrin med Fast Blocking Buffer forhindrer uspecifik binding af detektionsantistoffer under sonderingstrin, men tillader specifik detektion at forekomme. Pierce Fast Wash Buffer giver effektiv membranvask efter inkubation med et primært og sekundært antistof for effektivt at forkorte den samlede vasketid til 20 minutter (fra de typiske 90 minutter). Disse to buffere er kompatible med antistoffer og biotin-avidin-systemer, såvel som både nitrocellulose- og PVDF-membraner. Blokeringsbufferen giver hurtig og effektiv blokering på kun fem minutter, mens den giver resultater, der kan sammenlignes med traditionelle blokkere for Western blots.
Højdepunkter:
  • Hurtig– Brug begge buffere til at forkorte den typiske Western blot-udvikling med over 2 timer
  • Enkel– optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde
  • Lav baggrund– giver resultater, der kan sammenlignes med klassiske Western blotting-buffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vaskebuffer
Oversigt Pierce Hurtig vask buffer, 10X
Til brug med (applikation) Vestlig blot
Fysisk form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Fast Wash Buffer, 10X
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, trometamol, Poly(oxy-1,2-ethanediyl),,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-