Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Far-Western Blot Kit til biotinylerede proteiner
Artikelnummer. 10678644 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
220 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10678644 220 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10678644 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.00 DKK
    4976.40 DKK / 1 sæt
    Spare 743.60 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Detekter proteiner i geler eller på membraner via interaktion med biotin-mærkede lokkemadproteiner som primære prober.
Thermo Scientific™ Pierce Far-Western Blot Kit til biotinylerede proteiner muliggør in-gel eller on-membran Western blot-detektion af målproteiner via interaktion med biotin-mærkede testproteiner som primære prober.
Dette fjernvestlige blotting-kit leverer de reagenser og den protokol, der er nødvendige for at undersøge for målproteiner gennem deres interaktion med en specifik bindingspartner, som forskeren leverer i renset, biotinyleret form. Sættet er succesfuldt til analyse af protein-protein-interaktioner, hvor målproteinerne (byttet) kan bindes efter at være adskilt ved gelelektroforese. Sættet indeholder reagenser og procedurer til sondering og kemiluminescerende detektion med pletter eller direkte fra mini-geler.
Højdepunkter:
  • On-membrane eller in-gel detektionsmuligheder – på membran giver større følsomhed; in-gel detektion er hurtigere og forhindrer problemer forbundet med ufuldstændig eller ineffektiv overførsel
  • Ikke-radioaktivt alternativ til fjernvestlig analyse – Pålidelig og følsom biotin/streptavidin-HRP-kemi kombineret med kemiluminescerende detektion tilbyder et praktisk og sikkert alternativ til radiomærkning af agnproteinet
  • Nyttigt interaktionsområde – effektivt for interaktionspar, der har moderate til stærke bindingsforbindelser mellem byttet og det biotinylerede agnprotein.
  • Primær antistoffri detektion – bruger et biotinyleret protein som probe, hvilket eliminerer behovet for primære antistoffer eller endda forudgående kendskab til målproteinidentiteter
  • Kompatibel med både SDS-PAGE og native gels – giver mulighed for at undersøge efter bytteproteiner i et mere naturligt miljø, fordi reducerede eller denaturerende systemer ikke altid tillader den tilsigtede interaktion
  • Reducerede ikke-specifikke bindingsbiotin –/streptavidin-HRP-systemer viser mindre uspecifik binding sammenlignet med antistoffer rettet mod lokkeproteinet
  • Kompatible med proteinfarvningsgeler – kan bruges til total proteinfarvning efter in-gel kemiluminescerende detektionstrin, hvilket eliminerer behovet for at køre to geler
Inkluderer:
Streptavidin-HRP, fortyndingsbuffer, PBS-pakker, stabil peroxid- og luminolforstærker kemiluminescerende substrat, detergentopløsning og forudklippede cellofanark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Produktlinje Pierce
Mængde 220 ml
Substrater Streptavidin-HRP
Reaktivitet Alle arter
Tilstrækkelig til 10 mini geler
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 10 mini-gel- eller blot-forsøg med en biotinyleret protein-probe
• Streptavidin-HRP-konjugat, 0,1 mg
• Fortyndingsbuffer (10X), 50 ml
• PBS-pakker (hver giver 500 ml), 17 pakker
• Luminol Enhancer, 55 ml
• Stabil peroxidbuffer, 55 ml
• Surfact-Amps 20 Vaskemiddelopløsning, 6 x 10 ml
• Pre-Cut Cellofan, 10 ark
Opbevar kit ved 4 °C.