Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ethylenglycol
Artikelnummer. 10454355 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10454355 200 mL 200ml
1 options
Artikelnummer. 10454355 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29810
 Begrænset vare
På lager
Specielt oprenset 50% ethylenglycol-opløsning for at give frostbeskyttelse og fryselagerstabilitet for antistof-enzymkonjugater.
Thermo Scientific Pierce Ethylenglycol-opløsning giver enestående frostbeskyttelse og opbevaringsstabilitet for antistof-enzymkonjugater, fordi den er oprenset for at fjerne urenheder, der almindeligvis findes i traditionelle glycerollagre.
Højdepunkter:
  • Specielt renset for at fjerne urenheder såsom aldehyder, peroxider, jern og UV-absorberende kulbrinter
  • Velegnet til enzymopbevaring uden bekymring for at miste enzymatisk aktivitet
  • Stabil i måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene Glycol, 50% Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene Glycol