Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid er tilgængelig som både fortyndede (0,625 mg/ml) og mere koncentrerede (10 mg/ml) opløsninger for at imødekomme de fleste molekylærbiologiske applikationer til fluorescerende DNA-visualisering.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid er tilgængelig som både fortyndede (0,625 mg/ml) og mere koncentrerede (10 mg/ml) opløsninger for at imødekomme de fleste molekylærbiologiske applikationer til fluorescerende DNA-visualisering.
Højdepunkter:
0,625 mg/ml EtBr-opløsning:
- Hver dråbe indeholder μ25 g ethidiumbromid og er ideel til en 50 ml agarosegel
- Efter tilsætning af en dråbe opløsning pr. 50 ml gel vil den endelige koncentration af EtBr være μ0,5 g/mL, hvilket er den anbefalede koncentration til elektroforese af nukleinsyrer
- Kan også bruges som løbebuffer eller til farvning af geler efter elektroforese
10mg/ml EtBr-opløsning:
- En sikker og bekvem måde at bruge ethidiumbromid på, mens eksponeringen minimeres
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur, beskyttet mod lys. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Ethidium bromid |
| Mængde | 5 x 10 ml |
| Målmolekyle | RNA, DNA |
| Produkttype | Ethidium Bromidløsning |
Sikkerhed og håndtering
- Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylp henantridinium bromide