Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid er tilgængelig som både fortyndede (0,625 mg/ml) og mere koncentrerede (10 mg/ml) opløsninger for at imødekomme de fleste molekylærbiologiske applikationer til fluorescerende DNA-visualisering.
Thermo Scientific™ Pierce Ethidium Bromid er tilgængelig som både fortyndede (0,625 mg/ml) og mere koncentrerede (10 mg/ml) opløsninger for at imødekomme de fleste molekylærbiologiske applikationer til fluorescerende DNA-visualisering.
Højdepunkter:
0,625 mg/ml EtBr-opløsning:
- Hver dråbe indeholder μ25 g ethidiumbromid og er ideel til en 50 ml agarosegel
- Efter tilsætning af en dråbe opløsning pr. 50 ml gel vil den endelige koncentration af EtBr være μ0,5 g/mL, hvilket er den anbefalede koncentration til elektroforese af nukleinsyrer
- Kan også bruges som løbebuffer eller til farvning af geler efter elektroforese
10mg/ml EtBr-opløsning:
- En sikker og bekvem måde at bruge ethidiumbromid på, mens eksponeringen minimeres
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur, beskyttet mod lys. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Ethidium bromid |
| Mængde | 5 ml |
| Målmolekyle | RNA, DNA |
| Produkttype | Ethidium Bromidløsning |