Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoksinfri Tris-buffer, pH 7,0 (50 mM)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 x 10 mL
Beskrivelse
Pierce Endotoxin-Free Tris Buffer kan bruges til at fortynde eller justere pH af prøver til endotoksin detektion (LAL) assay. Til endotoksintestning skal prøvens pH være mellem pH 6-8. Bufferen indeholder< 0,005 EU/mL endotoksin.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Endotoxin-Free Tris Buffer |
| Koncentration | 50 mM |
| Til brug med (applikation) | Til justering af pH af LAL endotoksin testprøver |
| Til brug med (udstyr) | LAL Endotoxin Assay |
| pH | 7 |
| Mængde | 5 x 10 mL |
| Emballage | Hætteglas |
| Sterilitet | Sterile |
| Endotoksin koncentration | <0.005 EU/mL |