Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoksin-frit magnesiumchlorid ( MgCl2 ) (10 mM)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 x 10 mL
Beskrivelse
Pierce Endotoxin-Free MgCl 2 er velegnet til forberedelse af prøver til endotoksin detektion (LAL) assay. Som et fortyndingsmiddel vil det eliminere de hæmmende chelaterende virkninger af EDTA. Den indeholder< 0,005 EU/mL endotoksin.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Endotoksin-fri MgCl2 -buffer |
| Koncentration | 10 mM |
| Til brug med (udstyr) | LAL Endotoxin Assay |
| Mængde | 5 x 10 mL |
| Emballage | Hætteglas |