Beskrivelse
- Type: Reagens
- Format: 30X koncentrat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vaskebuffer |
| Mængde | 50 ml |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |