Få mere at vide
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blocking Buffer
Artikelnummer. 10627914 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10627914 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10627914 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N502
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Øger signal-til-støj-forholdet og minimerer baggrunden
Reagens sælges klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blokerende buffer
Mængde 1 l
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.