Få mere at vide
Thermo Scientific™ EGS (ethylenglycol bis(succinimidylsuccinat))
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce EGS er en tværbinder, der indeholder amin-reaktive NHS-ester-ender omkring en 12-atom spacer-arm, som kan spaltes ved behandling med hydroxylamin ved pH 8,5.
Højdepunkter:
- Kan spaltes ved pH 8,5 ved brug af Hydroxylamin i 3-6 timer ved 37 °C
- Lactosedehydrogenase bibeholdt 60% af sin aktivitet efter reversibel tværbinding med EGS
- Reaktive grupper: NHS-estere (homobifunktionelle)
- Reaktiv overfor: aminogrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Af Hydroxylamin |
| Oversigt | EGS |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.36 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 16,1 Å |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |