Få mere at vide
Thermo Scientific™ EDTA
Artikelnummer. 11836714 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11836714 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11836714 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17892
 Begrænset vare
På lager
Chelater jordalkalimetaller. Thermo Scientific™ Pierce EDTA er højoprenset til brug i en række forskellige laboratoriemetoder.
Thermo Scientific™ Pierce EDTA er nyttig som en chelator af jordalkalimetaller, såvel som jern, kobber og zink i en række forskellige laboratoriemetoder.
Yderligere information og online bestilling
EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) er nyttig som chelator af jordalkalimetaller såvel som jern, kobber og zink. EDTA er især nyttig for dets evne til at sekvestrere metalioner for at reducere deres reaktivitet i opløsninger.
  • Hvidt krystallinsk pulver
  • ≥99,0 % ren
  • Vandopløselig
  • MW: 372,24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA
CAS 6381-92-6
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Molekylær formel C10H14N2Na2O82H2O​​​​·​
Produkttype EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre)
Renhed ≥99 %
Mængde 500 g
Synonym EDTA dinatriumsaltdihydrat
Form Pulver